Merck
262277
Sigma-Aldrich
Nickel(II) sulfamate tetrahydrate
98%
Synonim(y):
Nickel sulfamate tetrahydrate
About This Item
Wzór liniowy:
Ni(SO3NH2)2 · 4H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
322.93
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
Postać
solid
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
O.O.O.O.[Ni++].NS([O-])(=O)=O.NS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2H3NO3S.Ni.4H2O/c2*1-5(2,3)4;;;;;/h2*(H3,1,2,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
Klucz InChI
TXRHHNYLWVQULI-UHFFFAOYSA-L
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Lithium-Ion Battery Performance: Dependence on Material Synthesis and Post‑Treatment Methods
Nanocząstki plazmoniczne mają unikalne właściwości optyczne, które można dostosować do różnych zastosowań w przemyśle biotechnologicznym1-8 i elektronicznym9-16.