Kluczowe dokumenty
N4882
Nickel(II) sulfate hexahydrate
ReagentPlus®, powder or crystals
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
2.07 (vs air)
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
98.0-102.0% (EDTA titration)
Formularz
powder or crystals
ślady kationów
Fe: ≤0.001%
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ni.H2O4S.6H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;/p-2
Klucz InChI
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
- As a catalyst for the synthesis of α-aminophosphonates by a condensation reaction of aromatic aldehydes, primary amines, and diethylphosphite.
- In the synthesis of nickel (II) hexamethylenetetramine complex [Ni(HMTA)2 (NCS)2(H2O)2]H2O with thiocyanate coligand.
- As a nickel source in the synthesis of nanosized nickel phosphides by the solvothermal route using red phosphorus as the P-3 precursor.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Respiratory Tract
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?