Merck
96466
Sigma-Aldrich
Zinc carbonate basic
purum p.a., ≥58% Zn basis (KT)
Synonim(y):
Zinc hydroxide carbonate
About This Item
Wzór liniowy:
[ZnCO3]2 · [Zn(OH)2]3
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
purum p.a.
Formularz
powder
stężenie
≥58% Zn (KT)
rozpuszczalność
water: insoluble
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5000 mg/kg
ślady kationów
Ca: ≤5000 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤200 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Na: ≤1000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
ciąg SMILES
[Zn++].[Zn++].O[Zn]O.O[Zn]O.O[Zn]O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.6H2O.5Zn/c2*2-1(3)4;;;;;;;;;;;/h2*(H2,2,3,4);6*1H2;;;;;/q;;;;;;;;5*+2/p-10
Klucz InChI
UOURRHZRLGCVDA-UHFFFAOYSA-D
Zastosowanie
Zasadowy węglan cynku (zasadowy węglan cynku, [ZnCO3]2.[Zn(OH)2]3) może być stosowany do otrzymywania nanoproszku ZnO. Może być stosowany jako katalizator do syntezy fenylokarbaminianu metylu w reakcji między aniliną i węglanem dimetylu.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
Thermal decomposition of basic zinc carbonate in nitrogen atmosphere.
Liu Y, et al.
Thermochimica Acta, 414(2), 121-123 (2004)
Synthesis of ZnO nanoparticles by thermal decomposition of basic zinc carbonate.
Hutera B, et al.
Archives of Metallurgy and Materials, 58(2), 489-491 (2013)
Highly selective phosgene-free carbamoylation of aniline by dimethyl carbonate under continuous-flow conditions.
Grego S, et al.
Organic Process Research & Development, 17(4), 679-683 (2013)
Cui Li et al.
Annals of botany, 123(1), 57-68 (2018-07-19)
The pathways whereby foliar-applied nutrients move across the leaf surface remain unclear. The aim of the present study was to examine the pathways by which foliar-applied Zn moves across the sunflower (Helianthus annuus) leaf surface, considering the potential importance of
Claudia Backes et al.
ACS nano, 13(6), 7050-7061 (2019-06-15)
Liquid phase exfoliation is a commonly used method to produce 2D nanosheets from a range of layered crystals. However, such nanosheets display broad size and thickness distributions and correlations between area and thickness, issues that limit nanosheet application potential. To