Merck
338869
Sigma-Aldrich
Ammonium fluoride
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Fluorek azanu, Wodorofluorek amoniaku
About This Item
Wzór liniowy:
NH4F
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
37.04
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
eCl@ss:
38050106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
≥99.99% trace metals basis
Formularz
crystals and lumps
zanieczyszczenia
≤100 ppm METAL TRACE ANALYSIS (ICP)
ciąg SMILES
N.F
InChI
1S/FH.H3N/h1H;1H3
Klucz InChI
LDDQLRUQCUTJBB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Fluorek amonu jest białym krystalicznym ciałem stałym rozpuszczalnym w wodzie. Przyjmuje strukturę kryształu wurtzite i tworzy mieszane kryształy podobne do lodu. Znany jest również z zastosowania jako energetyczny środek fluoryzujący i znajduje zastosowanie w dziedzinie ogniw słonecznych i baterii.
Zastosowanie
Można stosować fluorek amonu:
  • Do modyfikacji interfejsu między warstwą transportu elektronów a warstwą perowskitu ogniw słonecznych. Pomaga to zmniejszyć defekty międzyfazowe i rekombinację ładunku, zwiększając wydajność konwersji mocy perowskitowych ogniw słonecznych (PSC).
  • Jako środek ukierunkowujący strukturę do przygotowania materiałów elektroaktywnych do superkondensatorów.
  • Synteza nanokompozytu NiF2/porowaty węgiel (NPC) metodą bottom-up dla katod akumulatorów litowo-jonowych. Obróbka cieplna za pomocą NH4Fdaje wysoką wydajność nanokompozytów fluorku metalu/porowatego węgla.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bright, water-soluble CeF3 photo-, cathodo-, and X-ray luminescent nanoparticles.
Clement S, et al.
Journal of Nanoparticle Research, 17(1), 7-7 (2015)
Nanoparticle-mediated singlet oxygen generation from photosensitizers
Clement S, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 332, 66-71 (2017)
Yukti Arora et al.
Scientific reports, 8(1), 12752-12752 (2018-08-26)
Storage of solar radiation is currently accomplished by coupling two separate devices, one that captures and converts the energy into an electrical impulse (a photovoltaic cell) and another that stores this electrical output (a battery or a supercapacitor electrochemical cell).
Xun, X. et al.
Chemistry of Materials, 9, 2966-2966 (1997)
L Touahir et al.
Bioelectrochemistry (Amsterdam, Netherlands), 80(1), 17-25 (2010-05-18)
(111) silicon surfaces can be controlled down to atomic level and offer a remarkable starting point for elaborating nanostructures. Hydrogenated surfaces are obtained by oxide dissolution in hydrofluoric acid or ammonium fluoride solution. Organic species are grafted onto the hydrogenated
Global Trade Item Number
SKUGTIN
338869-100G4061826745519
338869-25G4061826745526