Key Documents
216011
Ammonium fluoride
ACS reagent, ≥98.0%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
Próba
≥98.0%
Postać
crystals, granules or chunks
zanieczyszczenia
≤0.005% insolubles
pozostałość po prażeniu
≤0.01%
pH
~6 (20 °C)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
ślady kationów
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
ciąg SMILES
N.F
InChI
1S/FH.H3N/h1H;1H3
Klucz InChI
LDDQLRUQCUTJBB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Protokoły
Overcome challenges in synthesis and disulfide bond formation with protocols for Fmoc solid-phase peptide synthesis of peptides with cysteine and methionine.