1.01513
Hydrofluoric acid
48%, Ultrapur
Synonim(y):
Hydrofluoric acid solution, Fluoric acid
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Hydrofluoric acid 48%, Ultrapur
klasa czystości
for inorganic trace analysis
Poziom jakości
Próba
48%
Formularz
liquid
pH
2 (20 °C in H2O)
bp
ca.106 °C/ca.223 °F-at 1,013 hPa
mp
-35 °C
rozpuszczalność
soluble (Water: Soluble)
gęstość
1.16 g/cm3 at 20 °C
ślady kationów
Ag: ≤20 ppt
Al: ≤100 ppt
As: ≤20 ppt
Au: ≤20 ppt
Ba: ≤20 ppt
Be: ≤20 ppt
Bi: ≤-20 ppt
Ca: ≤500 ppt
Cd: ≤50 ppt
Ce: ≤20 ppt
Co: ≤20 ppt
Cr: ≤100 ppt
Cu: ≤500 ppt
Dy: ≤20 ppt
Er: ≤20 ppt
Eu: ≤20 ppt
Fe: ≤500 ppt
Ga: ≤20 ppt
Gd: ≤20 ppt
Hf: ≤10 ppt
Ho: ≤20 ppt
In: ≤20 ppt
K: ≤200 ppt
La: ≤20 ppt
Li: ≤20 ppt
Lu: ≤20 ppt
Mg: ≤100 ppt
Mn: ≤20 ppt
Mo: ≤20 ppt
Na: ≤200 ppt
Nb: ≤20 ppt
Nd: ≤20 ppt
Ni: ≤50 ppt
Pb: ≤50 ppt
Pd: ≤20 ppt
Pr: ≤20 ppt
Pt: ≤20 ppt
Rb: ≤20 ppt
Re: ≤10 ppt
Sb: ≤20 ppt
Sc: ≤20 ppt
Sm: ≤20 ppt
Sn: ≤50 ppt
Sr: ≤20 ppt
Ta: ≤50 ppt
Tb: ≤20 ppt
Te: ≤50 ppt
Th: ≤1 ppt
Ti: ≤100 ppt
Tl: ≤20 ppt
Tm: ≤20 ppt
U: ≤1 ppt
V: ≤20 ppt
W: ≤100 ppt
Y: ≤10 ppt
Yb: ≤20 ppt
Zn: ≤200 ppt
Zr: ≤20 ppt
ciąg SMILES
F
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
InChI=1S/FH/h1H
Klucz InChI
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Detection of Organic Vapors Based on Photoluminescent Bragg-Reflective Porous Silicon Interferometer: This study demonstrates the use of 48% hydrofluoric acid in fabricating porous silicon structures for sensing organic compounds, showcasing its importance in developing advanced materials for chemical sensing (Ahn et al., 2015).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2