Merck
900550
Sigma-Aldrich
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl)
regioregular, average Mw 50,000-75,000
Synonim(y):
P3HT
About This Item
Wzór liniowy:
(C10H14S)n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
opis
Metal purity: Mg: ≤100 ppm
Ni: ≤100 ppm
Regioregularity: ≥90%
Poziom jakości
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mw 50,000-75,000
ciąg SMILES
[s]1c(c(cc1C)CCCCCC)C
InChI
1S/C12H20S/c1-4-5-6-7-8-12-9-10(2)13-11(12)3/h9H,4-8H2,1-3H3
Klucz InChI
DUFPJSOXRHVDOV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) (P3HT) is a polymer with a simple chemical structure, high chemical stability, good semiconducting properties, spectral absorption matching solar spectrum, controlled synthetic method, and wide commercial availability. It is widely used as a donor material in organic solar cells.
Zastosowanie
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) can be used as a semiconductor material to fabricate high-performance organic field-effect transistors(OFETs). It can also be used to prepare highly sensitive pressure and temperature-sensitive sensors for bio-signal monitoring.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Professor Shinar (Iowa State University, USA) summarizes the developments of a variety of sensor configurations based on organic and hybrid electronics, as low-cost, disposable, non-invasive, wearable bioelectronics for healthcare.
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.
Zobacz wszystko
Powiązane treści
Elektronika organiczna wykorzystuje organiczne przewodniki i półprzewodniki do zastosowań w organicznej fotowoltaice, organicznych diodach elektroluminescencyjnych i organicznych tranzystorach polowych.
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.
Elektronika organiczna wykorzystuje organiczne przewodniki i półprzewodniki do zastosowań w organicznej fotowoltaice, organicznych diodach elektroluminescencyjnych i organicznych tranzystorach polowych.