Key Documents
450650
Poly(3-dodecylthiophene-2,5-diyl)
regioregular, average Mw ~60,000
Synonim(y):
P3DDT
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mw ~60,000
rozpuszczalność
chloroform: soluble
fluorescencja
λex 442 nm; λem 568 nm in chloroform
Wydajność urządzenia OPV
ITO/PEDOT:PSS/P3DDT/PC61BM (1:3)/LiF/Al
właściwości półprzewodników
P-type (mobility=1E-4-1E-1 cm2/V·s)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Forms a shiny red-purple film.
Zastosowanie
Rechargeable battery electrodes, electrochromic devices, chemical and optical sensors, light-emitting diodes, microelectrical amplifiers, field-effect transistors and non-linear optical materials.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Polymer-based Materials for Printed Electronics: Enabling High Efficiency Solar Power and Lighting
The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.