Key Documents
510866
Poly(3-dodecylthiophene-2,5-diyl)
regiorandom
Synonim(y):
P3DDT
About This Item
Polecane produkty
masa cząsteczkowa
average Mn 30,000
average Mw 70,000
rozpuszczalność
chloroform, methylene chloride, toluene, and THF: soluble
fluorescencja
λex 416 nm; λem 545 nm in chloroform
Wydajność urządzenia OPV
ITO/PEDOT:PSS/P3DDT/PC61BM (1:3)/LiF/Al
Opis ogólny
Zastosowanie
Rechargeable battery electrodes, electrochromic devices, chemical and optical sensors, light-emitting diodes, microelectrical amplifiers, field-effect transistors and non-linear optical materials.
Opakowanie
Informacje prawne
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.