Kluczowe dokumenty
495344
Poly(3-decylthiophene-2,5-diyl)
regioregular, average Mw ~42,000, average Mn ~30,000
Synonim(y):
P3DT, P3DT-RR
About This Item
Polecane produkty
masa cząsteczkowa
average Mn ~30,000
average Mw ~42,000
kolor
black
fluorescencja
λex 441 nm; λem 567 nm in chloroform
ciąg SMILES
[s]1cc(cc1)CCCCCCCCCC
Klucz InChI
JAYBIBLZTQMCAY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Informacje prawne
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.