Kluczowe dokumenty
541435
Poly[2-methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)-1,4-phenylenevinylene]
average Mn 70,000-100,000
Synonim(y):
Poly[2-methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)-1,4-phenylenevinylene], MEH-PPV
About This Item
Polecane produkty
opis
Band gap: 2.3 eV
masa cząsteczkowa
average Mn 70,000-100,000
fluorescencja
λex 495 nm; λem 554 nm in toluene
Energia orbitalna
HOMO -5.3 eV
LUMO -3 eV
Wydajność urządzenia OLED
ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV/Al
ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV/PBO/Al
ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV/PBZT/Al
Wydajność urządzenia OPV
ITO/MEH-PPV/BBL/Al
ITO/MEH-PPV:PC61BM(1:4)/Ca
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O(CC(CCCC)CC)c1cc(c(cc1)OC)C=C
InChI
1S/C17H26O2/c1-5-8-9-14(6-2)13-19-16-10-11-17(18-4)15(7-3)12-16/h7,10-12,14H,3,5-6,8-9,13H2,1-2,4H3
Klucz InChI
CTUSWJPWMNVXEE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Filter before application.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
PCBM-based n-type semiconductors - Find p- and n-type organic semiconductors available from Sigma-Aldrich with PCBM library & properties.
LEP umożliwiają szeroki zakres ważnych zastosowań, w tym czujniki, elastyczne wyświetlacze LED i urządzenia oświetleniowe, optyczne lasery pompujące i potencjalnie polimerowe lasery diodowe.
The development of high-performance conjugated organic molecules and polymers has received widespread attention in industrial and academic research.
Light-Emitting Polymers