Kluczowe dokumenty
555169
Poly[(m-phenylenevinylene)-co-(2,5-dioctoxy-p-phenylenevinylene)]
light-emitting polymer, predominantly trans
Synonim(y):
Poly(m -phenylenevinylene-co -2,5-dioctoxy-p -phenylenevinylene)
About This Item
Polecane produkty
rozpuszczalność
chloroform: soluble 2 wt. %
λmaks.
402 nm
fluorescencja
λex 405 nm; λem 452 nm in chloroform
ciąg SMILES
O(CCCCCCCC)c1c(cc(cc1)OCCCCCCCC)\C=C\c2cc(ccc2)C=C
InChI
1S/C32H46O2/c1-4-7-9-11-13-15-24-33-31-22-23-32(34-25-16-14-12-10-8-5-2)30(27-31)21-20-29-19-17-18-28(6-3)26-29/h6,17-23,26-27H,3-5,7-16,24-25H2,1-2H3/b21-20+
Klucz InChI
HCMZJCRIYYFYPL-QZQOTICOSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?