Merck
659894
Sigma-Aldrich
Poly[5-methoxy-2-(3-sulfopropoxy)-1,4-phenylenevinylene] potassium salt solution
0.25 wt. % in H2O
Synonim(y):
MPS-PPV potassium salt
About This Item
Wzór liniowy:
(C12H13KO5S)n
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
stężenie
0.25 wt. % in H2O
fluorescencja
λex 451 nm; λem 525 nm in H2O
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Poly[5-methoxy-2-(3-sulfopropoxy)-1,4-phenylenevinylene] potassium salt solution (APPV) is a sulfonated phenylenevinylene (PPV) that acts as a high sensitive water soluble photo-luminescent (PL) polymer. It has an anionic π-conjugation that allows it to have a high fluorescence quantum yield.
Zastosowanie
APPV can be used as a light emitting polymer that facilitates the enhancement of the fluorescent properties of plasmonic-3D colloidal crystals. It can also be used as a polyelectrolyte which finds potential applications in organic solar cells (OSCs).
Właściwości fizyczne
Water soluble, light emitting conjugated polymer.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Conjugated polyelectrolytes: synthesis, photophysics, and applications
Jiang H, et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 48(24), 4300-4316 (2009)
Nanohybrid conjugated polyelectrolytes: highly photostable and ultrabright nanoparticles
Darwish GH and Karam P
Nanoscale, 7(37), 15149-15158 (2015)
Fluorescence Enhancement on Large Area Self-Assembled Plasmonic-3D Photonic Crystals
Chen G, et al.
Small, 13(9), 1602612-1602612 (2017)
Assembly of luminescent ordered multilayer thin-films based on oppositely-charged MMT and magnetic NiFe-LDHs nanosheets with ultra-long lifetimes
Liu M, et al.
Scientific Reports, 4, 7147-7147 (2014)
Light-Emitting Polymers
Pei Q, et al.
Material Matters, 2(3), 26-26 (2007)
Produkty
LEP umożliwiają szeroki zakres ważnych zastosowań, w tym czujniki, elastyczne wyświetlacze LED i urządzenia oświetleniowe, optyczne lasery pompujące i potencjalnie polimerowe lasery diodowe.
Light-Emitting Polymers