Merck
377449
Sigma-Aldrich
Manganese(II) carbonate
≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Manganese carbonate, Manganese(2+) carbonate, Manganous carbonate
About This Item
Wzór liniowy:
MnCO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.95
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
≥99.9% trace metals basis
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤1,000.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
>200 °C (lit.)
rozpuszczalność
dilute aqueous acid: slightly soluble(lit.)
gęstość
3.12 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Mn++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Mn/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Klucz InChI
XMWCXZJXESXBBY-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Węglan manganu(II) jest związkiem chemicznym o strukturze podobnej do kalcytu, z oktaedryczną symetrią koordynacyjną. Jest to węglan, który jest nierozpuszczalny w wodzie, a po obróbce kwasem daje sole rozpuszczalne w wodzie. Jest to szeroko stosowany materiał w nawożeniu roślin jako dodatek, który leczy niedobór magnezu w uprawach.
Zastosowanie
Węglan manganu(II) może być stosowany jako:
  • Materiał elektrody pierwotnej w asymetrycznych superkondensatorach w celu poprawy pojemności magazynowania ładunku i ogólnej wydajności superkondensatorów.
  • Prekursor do syntezy tlenku manganu, który jest wykorzystywany jako składnik w różnych zastosowaniach elektrochemicznych, w tym w bateriach i superkondensatorach.
  • Materiał prekursorowy w syntezie mikrosfer węglanu manganu (MnCO2@N) bogatych w wolne przestrzenie tlenowe domieszkowane azotem. Mikrosfery te są następnie wykorzystywane jako materiały katodowe w wodnych bateriach cynkowo-jonowych (ZIB) w celu zwiększenia ich wydajności elektrochemicznej.
  • Potencjalny elektrokatalizator dla reakcji ewolucji tlenu (OER) w zastosowaniach związanych z rozszczepianiem wody.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Structures of hydrothermally synthesized cobalt (II) carbonate and nickel (II) carbonate
Pertlik F
Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications, 42(1), 4-5 (1986)
Katarzyna Pamin et al.
Materials (Basel, Switzerland), 11(7) (2018-07-18)
The cobalt, manganese, and iron salts of tungstophosphoric or molybdophosphoric acid with growing content of metals were applied for the first time as catalysts in the Baeyer-Villiger (BV) oxidation of cyclohexanone to ε-caprolactone with molecular oxygen. The catalysts were characterized
Jyoti Patel et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(5) (2020-05-24)
Norfloxacin (NOFX), a broadly used fluoroquinolone antibiotic, has been a subject of great concern in the past few years due to its undesirable effect on human beings and aquatic ecosystems. In this study, novel Mn doped ZnS (Mn:ZnS) quantum dots
Manganese compounds
Reidies AH
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, 42(1), 4-5 (2000)
Manganese (II) salts as efficient catalysts for chemo selective transesterification of beta-keto esters under non-conventional conditions
Krishnaiah G, et al.
Tetrahedron Letters, 54(7), 703-706 (2013)
Produkty
Layer-by-Layer (LbL) Assembly, A "Gentle Yet Flexible" Method Toward Functional Biomaterials
Montaż warstwa po warstwie oferuje wszechstronną metodę unieruchamiania cząsteczek funkcjonalnych w cienkich warstwach o kontrolowanej morfologii.
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.