Merck
251429
Sigma-Aldrich
Rubidium fluoride
99.8% trace metals basis
Synonim(y):
Rubidium monofluoride, Rubidium(I) fluoride
About This Item
Wzór liniowy:
RbF
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.47
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
99.8% trace metals basis
Postać
solid
zanieczyszczenia
≤1% HF
tw
1410 °C/1 atm (lit.)
mp
795 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: insoluble(lit.)
gęstość
3.557 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[F-].[Rb+]
InChI
1S/FH.Rb/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
AHLATJUETSFVIM-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
  • Rubidium Fluoride Post-Deposition Treatment: Impact on the Chemical Structure of the Cu(In,Ga)Se2 Thin-Film Surface and the CdS/Cu(In,Ga)Se2 Interface: This study explores the effects of RbF post-deposition treatment on Cu(In,Ga)Se2 thin films and their interfaces with CdS, highlighting changes in chemical composition and electronic properties (Kreikemeyer-Lorenzo et al., 2018).
  • Rubidium Fluoride Additive for High-Efficiency and Low-Hysteresis All-Inorganic CsPbI3 Perovskite Solar Cells: This research introduces RbF as an additive in perovskite solar cells, significantly enhancing efficiency and reducing hysteresis (Zhang et al., 2023).
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)