Merck
225185
Sigma-Aldrich
Cyclobutylamine
98%
Synonim(y):
Aminocyclobutane
About This Item
Wzór liniowy:
C4H7NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
71.12
Beilstein:
2069297
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.437 (lit.)
tw
81.5 °C/752 mmHg (lit.)
gęstość
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC1CCC1
InChI
1S/C4H9N/c5-4-2-1-3-4/h4H,1-3,5H2
Klucz InChI
KZZKOVLJUKWSKX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
24.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
McNaughton et al.
Journal of molecular spectroscopy, 196(2), 274-282 (1999-11-30)
The infrared spectrum of vinylamine, generated by pyrolysis of cyclobutylamine, has been investigated at low and high resolution. The rovibrational structure of the far infrared spectrum (0.002 cm(-1)) has been analyzed, and effective rotational and centrifugal distortion constants have been
T Maruyama et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 38(10), 2719-2725 (1990-10-01)
9-Cyclobutyladenine (4a), cis- and trans-9-[3- (hydroxymethyl)cyclobutyl]adenine (4b) and 9-[3,3-bis(hydroxymethyl)cyclobutyl]adenine(4d) were prepared from the corresponding cyclobutylamine derivatives (1a, 1b and 1d). Guanine congeners (9a, cis- and trans-9b and 9d) and carbocyclic oxetanocin G (1',2'-trans-9f) were also prepared. Carbocyclic oxetanocin A(1',2'-trans-4f), the
Hartmut Schirok
The Journal of organic chemistry, 71(15), 5538-5545 (2006-07-15)
7-Azaindoles are versatile building blocks, especially in medicinal chemistry, where they serve as bioisosteres of indoles or purines. Herein, we are presenting a robust and flexible synthesis of 1,3- and 1,3,6-substituted 7-azaindoles starting from nicotinic acid derivatives or 2,6-dichloropyridine, respectively.