Merck
101842
Sigma-Aldrich
Cyclohexanemethylamine
98%
Synonim(y):
(Aminomethyl)cyclohexane, Hexahydrobenzylamine
About This Item
Wzór liniowy:
C6H11CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
113.20
Beilstein:
635751
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.462 (lit.)
bp
159-161 °C (lit.)
gęstość
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
NCC1CCCCC1
InChI
1S/C7H15N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6,8H2
Klucz InChI
AVKNGPAMCBSNSO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Cyclohexanemethylamine was used in the synthesis of Schiff′s base ligand, 4-methyl-2,6-bis(cyclohexylmethyliminomethyl)-phenol, which forms hexanuclear zinc(II) complexes. Cyclohexanemethylamine was used during the synthesis of 1-acyl-4 cycloalkyl/arylsemicarbazides and 1-acyl-5-benzyloxy/hydroxyl carbamoylcarbazides from the nonsteroidal anti-inflammatory drugs.
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
118.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
48 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Synthesis, characterization and fluorescence properties of hexanuclear zinc (II) complexes.
Roy P, et al.
Polyhedron, 28(6), 1133-1137 (2009)
I Perković et al.
European journal of medicinal chemistry, 51, 227-238 (2012-03-13)
The novel 1-acyl-4-cycloalkyl/arylsemicarbazides (5a-y) and 1-acyl-5-benzyloxy/hydroxycarbamoylcarbazides (8a-f) derived from the nonsteroidal anti-inflammatory drugs ibuprofen, fenoprofen and reduced ketoprofen were prepared, fully chemically characterized and evaluated for their cytostatic, antiviral and antioxidant activities. Compounds 5 and 8 consist of a region