Merck
115541
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-α-Methylbenzylamine
98%
Synonim(y):
(R)-(+)-1-Phenylethylamine
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH(CH3)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.18
Beilstein:
2410916
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
0.5 mmHg ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]23/D +38°, neat
czystość optyczna
ee: 96% (GLC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.526 (lit.)
tw
187-189 °C (lit.)
gęstość
0.952 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@@H](N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3/t7-/m1/s1
Klucz InChI
RQEUFEKYXDPUSK-SSDOTTSWSA-N
Zastosowanie
(R)-(+)-α-Methylbenzylamine is a chiral amine that may be used as a substrate to synthesize (S)-α-amino phosphonates, R-α-aminonitriles, N-{(S)-[cyclohexan-(S)-2-ol]}-(R)-α-methylbenzyl amine and N-{(R)-[cyclohexan-(R)-2-ol]}-(R)-α-methylbenzyl amine. In the presence of boric acid, it can be used in the resolution of racemic 1,1′-bi-2-naphthol.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
A New, Convenient Method of Resolution of Racemic 1, 1 '-Bi-2-naphthol Using Boric Acid and (R)-(+)-a-Methylbenzylamine
Periasamy M, et al
The Journal of Organic Chemistry, 64(20), 7643-7645 (1999)
New enantiomerically pure aminoalcohols from (R)-a-methylbenzylamine and cyclohexene oxide.
Barbaro P, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 7(3), 843-850 (1996)
Lithium perchlorate/diethylether catalyzed aminocyanation of aldehydes
Heydari A, et al
Tetrahedron Letters, 39(19), 3049-3050 (1998)
Lithium perchlorate/diethylether catalyzed aminophosphonation of aldehydes.
Heydari A, et al.
Tetrahedron Letters, 39(37), 6729-6732 (1998)
Lili Men et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 51(5), 2185-2197 (2018-12-12)
VCP-interacting membrane selenoprotein (VIMP), an ER resident selenoprotein, is highly expressed in β-cells, however, the role of VIMP in β-cells has not been characterized. In this study, we studied the relationship between VIMP deficiency and β-cell survival in MIN6 insulinoma