Merck
726621
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-α-Methylbenzylamine
ChiPros®, produced by BASF, ≥99.0%
Synonim(y):
(R)-(+)-1-Phenylethylamine
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH(CH3)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.18
Beilstein:
2410916
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
0.5 mmHg ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Formularz
liquid
czystość optyczna
enantiomeric excess: ≥98.0%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.526 (lit.)
bp
187-189 °C (lit.)
gęstość
0.952 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
phenyl
ciąg SMILES
C[C@@H](N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3/t7-/m1/s1
Klucz InChI
RQEUFEKYXDPUSK-SSDOTTSWSA-N
Opis ogólny
(R)-(+)-α-metylobenzyloamina jest chiralną aminą.
Zastosowanie
(R)-(+)-α-metylobenzyloamina może być stosowana jako substrat do syntezy:
  • (S)-α-aminofosfoniany
  • N-{(S)-[cykloheksan-(S)-2-ol]}-(R)-α-metylobenzyloamina i N-{(R)-[cykloheksan-(R)-2-ol]}-(R)-α-metylobenzyloamina
  • R-α-aminonitryle
Informacje prawne
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
New enantiomerically pure aminoalcohols from (R)-a-methylbenzylamine and cyclohexene oxide.
Barbaro P, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 7(3), 843-850 (1996)
Lithium perchlorate/diethylether catalyzed aminophosphonation of aldehydes.
Heydari A, et al.
Tetrahedron Letters, 39(37), 6729-6732 (1998)
ChiPros Chiral Amines
Aldrich Chemfiles, 11(1) null
Alejandra León et al.
Journal of natural products, 75(5), 859-864 (2012-05-12)
The enantiomeric lactams (-)-8, (+)-8, (+)-9, and (-)-9 were formed by the reaction of the dimeric phthalide rac-tokinolide B (rac-3) with (R)-(+)-α-methylbenzylamine and (S)-(-)-α-methylbenzylamine. The absolute configurations of compounds 8 and 9 were assigned by experimental and theoretically calculated electronic
Paul E Harrington et al.
Current medicinal chemistry, 14(28), 3027-3034 (2008-01-29)
The calcium sensing receptor (CaR) is a G protein-coupled receptor (GPCR) that plays a fundamental role in serum calcium homeostasis. The CaR is expressed on the chief cells of the parathyroid gland and is responsible for controlling the secretion of
Produkty
Chiral amines play an important role in stereoselective organic synthesis. They are used directly as resolving agents, building blocks, or chiral auxiliaries.
Chiralne aminy odgrywają ważną rolę w stereoselektywnej syntezie organicznej. Są one stosowane bezpośrednio jako środki rozdzielające, bloki budulcowe lub chiralne środki pomocnicze.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
726621-100G4061832862200
726621-500G4061832719924