Merck
C2432
Sigma-Aldrich
Chloroform
contains 100-200 ppm amylenes as stabilizer, ≥99.5%
Synonim(y):
Methylidyne trichloride, Trichloromethane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CHCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.38
Beilstein:
1731042
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.04
gęstość pary
4.1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
160 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.5%
Postać
liquid
zawiera
100-200 ppm amylenes as stabilizer
metody
RNA extraction: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.445 (lit.)
tw
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
gęstość
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Klucz InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chloroform is a colorless, volatile chlorinated organic solvent whose vapors have a narcotic effect. The product contains amylene as a stabilizer, since chloroform is susceptible to degradation with time. Amylene acts as a scavenger of free radicals formed during chloroform decomposition.
Zastosowanie
Chloroform has been used for the isolation of RNA from mammalian tissue.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
RNA Isolation from Synechocystis.
Mironov KS and. Los DA.
Bio-protocol, 5(6) (2015)
Atrial fibrosis in a chronic murine model of obstructive sleep apnea: mechanisms and prevention by mesenchymal stem cells.
Ramos P et al.
Respiratory Research, 15, 54-54 (2014)
GC-MS-Based Analysis of Chloroform Extracted Suberin-Associated Root Waxes from Arabidopsis and Other Plant Species.
GC-MS-Based Analysis of Chloroform Extracted Suberin-Associated Root Waxes from Arabidopsis and Other Plant Species.
Kosma DK, et al.
Bio-protocol, 5(24) (2015)
Immune activation and target organ damage are consequences of hydrodynamic treatment but not delivery of naked siRNAs in mice.
Racz Z et al.
Nucleic Acid Therapeutics, 21, 215-215 (2011)
Min Wang et al.
Journal of colloid and interface science, 445, 84-92 (2015-01-18)
Phospholipids fulfill an important role in joint lubrication. They, together with hyaluronan and glycoproteins, are the biolubricants that sustain low friction between cartilage surfaces bathed in synovial fluid. In this work we have investigated how the friction force and load
Produkty
Mówi się, że substancje są ze sobą mieszalne, jeśli rozpuszczają się, tworząc jednolity roztwór. Dodaj do zakładek lub pobierz naszą tabelę mieszalności dla popularnych rozpuszczalników laboratoryjnych.
Protokoły
Przygotowanie biodegradowalnych nanocząstek i ich zastosowanie w protokołach transfekcji.
Preparation for biodegradable nanoparticles and their use in transfection protocols .