Merck
319988
Sigma-Aldrich
Chloroform
contains ethanol as stabilizer, ACS reagent, ≥99.8%
Synonim(y):
Methylidyne trichloride, Trichloromethane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CHCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.38
Beilstein:
1731042
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
60.5-61.5 °C (lit.)
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
gęstość pary
4.1 (vs air)
ciśnienie pary
160 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.8%
Formularz
liquid
zawiera
ethanol as stabilizer
dilution
(for analytical testing)
zanieczyszczenia
Acetone and aldehyde, passes test
Acid and chloride, passes test
Free chlorine (Cl), passes test
H2SO4, passes test
pozostałość po odparowaniu
≤0.001%
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
gęstość
1.48 g/mL at 25 °C
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady kationów
Pb: ≤0.05 ppm
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Klucz InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chloroform, a halogenated hydrocarbon, is widely used as a solvent and extractant in various manufacturing and laboratory procedures. It can be produced by the chlorination of methane or lower-chlorinated methanes. Additionally, it is employed in the production of dichlorocarbenes, α-trichloromethyl carbinols, and trichlorolithiocarbenoids.
Zastosowanie
Chloroform can be used as a solvent in the:
  • Enzyme-catalyzed ring-opening polymerization of ω-pentadecalactone to prepare polyesters.
  • Pd-catalyzed cross-coupling reaction of acid chlorides with arylboronic acids to synthesize diaryl Ketones.
  • Enantio- and diastereoselective nitro-Mannich reaction of α-aryl nitromethanes with amido sulfones to synthesize β-nitroamines.
  • Diels-Alder reaction to synthesize spiro-fused dihydropyans. The hydrogen bond (CH-O) formed between chloroform and carbonyl oxygen makes the carbonyl group a stronger heterodienophile, resulting in an increased reaction rate.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Xuejun Liu et al.
Nature protocols, 2(5), 1288-1296 (2007-06-05)
A nearly quantitative 18-component synthesis of a nanocontainer, which is built up from six bowl-shaped cavitands that are connected together with 12 -CH=N-CH2CH2-N=CH- linkers, and its subsequent reduction are described. This nanocontainer has an estimated cavity volume of 1,700 A3
High activity and regenerability of a palladium-gold catalyst for chloroform degradation.
Velazquez JC, et al.
Journal of Chemical Technology and Biotechnology (2015)
Yongjun Liu et al.
Journal of hazardous materials, 308, 84-90 (2016-01-26)
In this study, efficient dechlorination and decomposition of chloroform (CF) induced by glow discharge plasma (GDP) in contact with a sodium sulfate solution was investigated. Intermediate byproducts were determined by ionic chromatography and headspace gas chromatography, respectively. Results showed that
Fabian V Filipp et al.
Pigment cell & melanoma research, 25(3), 375-383 (2012-03-01)
The tricarboxylic acid (TCA) cycle is the central hub of oxidative metabolism, running in the classic forward direction to provide carbon for biosynthesis and reducing agents for generation of ATP. Our metabolic tracer studies in melanoma cells showed that in
Photolysis of chloroform and other organic molecules in aqueous titanium dioxide suspensions.
Kormann C, et al.
Environmental Science & Technology, 25(3), 494-500 (1991)