Merck
496189
Sigma-Aldrich
Chloroform
biotech. grade, ≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
Synonim(y):
Methylidyne trichloride, Trichloromethane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CHCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.38
Beilstein:
1731042
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.04
bp:
60.5-61.5 °C (lit.)
klasa czystości
biotech. grade
Poziom jakości
gęstość pary
4.1 (vs air)
ciśnienie pary
160 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.8%
Formularz
liquid
zawiera
0.5-1.0% ethanol as stabilizer
zanieczyszczenia
<0.01% water
pozostałość po odparowaniu
<0.0003%
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.445 (lit.)
pH
5.2-6.4
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
gęstość
1.48 g/mL at 25 °C
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady kationów
Pb: ≤0.05 ppm
ciąg SMILES
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Klucz InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chloroform to bezbarwny, lotny chlorowany rozpuszczalnik organiczny, którego opary mają działanie narkotyczne. Jest podatny na degradację w czasie, którą można ograniczyć poprzez dodanie etanolu jako stabilizatora. Ponieważ etanol jest dodawany w wyższym stężeniu, prowadzi to do zwiększenia polarności, co może mieć potencjalny wpływ na niektóre zastosowania. Niska zawartość wody, minimalne pozostałości i czyste widma UV to szczególne cechy tego rozpuszczalnika klasy biotechnologicznej. Może być wykorzystywany w procesach biotechnologicznych, takich jak sekwencjonowanie białek, synteza peptydów i oligonukleotydów. Raporty sugerują, że chloroform stabilizowany etanolem zmniejsza ryzyko powstawania artefaktów podczas rozdziału chromatograficznego po ekstrakcji antracyklin z matryc biologicznych.
Zastosowanie
Chloroform może być stosowany w następujących procesach:
  • Synteza koloidalnych hydrofobowych nanokryształów rdzenia CdSe (kropek kwantowych).
  • Przygotowywanie roztworów fosfolipidów.
  • Jako rozpuszczalnik w reakcji fotolizy kompleksów rutenu.
  • Rozpuszczalnik do rekrystalizacji.
  • Związek referencyjny do wykrywania obecności chloroformu w dymie tytoniowym.
  • Ekstrahent w procesie ekstrakcji rozpuszczalnikowej.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Traces of phosgene in chloroform: Consequences for extraction of anthracyclines.
Maudens KE, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 848(2), 384-390 (2007)
Kinetics and Mechanism of the Photooxidation of Bis (bipyridine) dichlororuthenium (II) and the Photoreduction of Bis (bipyridine) dichlororuthenium (III) in Chloroform.
Sathiyabalan S and Hoggard PE.
Inorganic Chemistry, 34(18), 4562-4571 (1995)
The affinity of two antimicrobial peptides derived from bovine milk proteins for model lipid membranes.
Barzyk W, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 343(1), 104-110 (2009)
Systematic studies on the breakdown of p,p'-DDT in tobacco smokes. Presence of methyl chloride, dichloromethane, and chloroform in tobacco smokes.
Chopra NM and Sherman LR.
Analytical Chemistry, 44(6), 1036-1038 (1972)
Engineering of ultra-small diagnostic nanoprobes through oriented conjugation of single-domain antibodies and quantum dots.
Sukhanova A, et al.
Protocol Exchange (2012)