Kluczowe dokumenty
650498
Chloroform
HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%, contains amylenes as stabilizer
Synonim(y):
Methylidyne trichloride, Trichloromethane
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
HPLC Plus
for residue analysis
gęstość pary
4.1 (vs air)
ciśnienie pary
160 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.9%
Formularz
liquid
zawiera
amylenes as stabilizer
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤0.02% water
≤0.5 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
pozostałość po odparowaniu
≤0.0001%
pozostałości halogenowane
<10 ng/L (as heptachlor epoxide)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
gęstość
1.48 g/mL at 25 °C
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
absorpcja UV
λ: 245 nm Amax: 1.00
λ: 250 nm Amax: 0.30
λ: 275-400 nm Amax: 0.005
przydatność
suitable for residue analysis
Zastosowanie
food and beverages
ciąg SMILES
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Klucz InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Extraction of active constituents of anti-inflammatory drugs for their analysis by attenuated total reflectance-Fourier transform infrared spectroscopic (ATR-FTIR) methods
- Estimation of ascorbic acid, free phenolic acids, and flavonoids in extracts of chloroform, methanol, water and, acetic acid obtained from two edible leaf samples using reversed-phase high-performance liquid chromatography (RP-HPLC) coupled to photodiode array detector (DAD)
- Preparation of cannabis product extracts for the analysis of delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) residues on hands of suspected consumers by ion-mobility spectrometry (IMS)
- Investigation of different solvents to measure their recovery ratios for the extraction of acrylamide and 5-hydroxymethylfurfural (HMF) from seafood samples to develop an HPLC-MS/MS-based method for their quantification
- Extraction of pesticides by direct-immersion single drop micro-extraction (SDME) method from mango samples for their subsequent analysis by GC-MS
- Sample preparation in the profiling of lipids from complex biological samples using off-line mixed-mode liquid chromatography coupled with reversed phase high performance liquid chromatography-high resolution mass spectrometry
It may be used as:
- Extractant in solvent extraction process.
- A component of the binary mobile phases for liquid chromatography–atmospheric pressure photoionization-mass spectrometry (LC–APPIMS) of triacylglycerol model compounds.
- Solvent for recrystallization.
Opakowanie
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?