Merck
PHR1316
Supelco
Residual Solvent - Chloroform
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Chloroform, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CHCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.38
Beilstein:
1731042
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1601383
gęstość pary
4.1 (vs air)
ciśnienie pary
160 mmHg ( 20 °C)
Formularz
liquid
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
gęstość
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Klucz InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Zastosowanie
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA0675 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Dominique Bergonier et al.
Veterinary research, 45, 97-97 (2014-10-16)
Staphylococcus aureus is one of the main etiological agents of mastitis in ruminants. In the present retrospective study, we evaluated the potential interest of a previously described automated multiple loci Variable Number of Tandem Repeats (VNTR) Assay (MLVA) comprising 16
Philip Jermann et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(33), E3415-E3421 (2014-08-06)
Trimethylation of histone H3 at lysine 27 (H3K27me3) is a chromatin mark associated with Polycomb-mediated gene repression. Despite its critical role in development, it remains largely unclear how this mark is targeted to defined loci in mammalian cells. Here, we
Mette Bohl et al.
The American journal of clinical nutrition, 101(4), 870-878 (2015-04-04)
Abdominal obesity and exaggerated postprandial lipemia are independent risk factors for cardiovascular disease (CVD) and mortality, and both are affected by dietary behavior. We investigated whether dietary supplementation with whey protein and medium-chain saturated fatty acids (MC-SFAs) improved postprandial lipid
Kuan Sun et al.
Nature communications, 6, 6013-6013 (2015-01-15)
Solution-processed organic photovoltaic cells (OPVs) hold great promise to enable roll-to-roll printing of environmentally friendly, mechanically flexible and cost-effective photovoltaic devices. Nevertheless, many high-performing systems show best power conversion efficiencies (PCEs) with a thin active layer (thickness is ~100 nm) that
Juyao Dong et al.
ACS nano, 8(5), 5199-5207 (2014-05-02)
The temperature increase inside mesoporous silica nanoparticles induced by encapsulated smaller superparamagnetic nanocrystals in an oscillating magnetic field is measured using a crystalline optical nanothermometer. The detection mechanism is based on the temperature-dependent intensity ratio of two luminescence bands in
Protokoły
GC Analysis of Class 2 Residual Solvents on OVI-G43
US EPA Method TO-17: GC Analysis of Volatiles on VOCOL® after Collection/Desorption using Air Toxics Tube
US EPA Method 8260: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Purge & Trap using "K" Trap, Fast GC Analysis