Merck
366927
Sigma-Aldrich
Chloroform
suitable for HPLC, ≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
Synonim(y):
Methylidyne trichloride, Trichloromethane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CHCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.38
Beilstein:
1731042
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12190000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.04
bp:
60.5-61.5 °C (lit.)
klasa czystości
HPLC grade
Poziom jakości
gęstość pary
4.1 (vs air)
ciśnienie pary
160 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.8%
Formularz
liquid
oczyszczone przez
glass distillation
zawiera
0.5-1.0% ethanol as stabilizer
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
Acetone and aldehyde, passes test
Acid and chloride, passes test
Free chlorine (Cl), passes test
H2SO4, passes test (darkened)
≤0.01% water
pozostałość po odparowaniu
<0.0003%
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
gęstość
1.48 g/mL at 25 °C
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady kationów
Pb: ≤0.05 ppm
λ
H2O reference
absorpcja UV
λ: 245 nm Amax: 1.00
λ: 255 nm Amax: 0.15
λ: 260 nm Amax: 0.15
λ: 270 nm Amax: 0.02
λ: 290 nm Amax: 0.01
λ: 400 nm Amax: 0.01
przydatność
passes test for HPLC
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Klucz InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Nowe podejścia do analizy i izolacji alkaloidów benzyloizochinolinowych w Chelidonium majus...: Badanie to przedstawia innowacyjne metodologie wykorzystujące chloroform w procesach ekstrakcji i analizy, podkreślając postępy w chemii alkaloidów (Ganzera et al., 2024).
  • Przeciwutleniacz, anty-amylaza, anty-lipaza i skuteczność kwasu tłuszczowego Satureja na parametry przeciwzapalne w makrofagach stymulowanych lipopolisacharydem poprzez szlak oksydazy Nrf2/NF-kB/NADH: Chociaż artykuł ten koncentruje się głównie na testach biologicznych, zawiera istotne metodologie wykorzystujące chloroform do ekstrakcji i oczyszczania związków biochemicznych (Saharkhiz MJ i in., 2024).
  • Najnowsze dodatki i dostęp do wielowymiarowej lipidomicznej bazy danych zawierającej informacje z chromatografii cieczowej, spektrometrii ruchliwości jonów i tandemowej spektrometrii mas: Chloroform jest wykorzystywany jako kluczowy rozpuszczalnik w procesach ekstrakcji i analizy w lipidomice, wykazując jego kluczową rolę w nowoczesnych technikach analitycznych (Baker ES et al., 2024).
  • Przygotowanie i optymalizacja atrapy systemu ekstrakcji do fazy stałej opartego na polimerze wdrukowanym molekularnie do selektywnego wzbogacania genotoksycznych zanieczyszczeń estrów p-toluenosulfonianowych...: Badanie obejmuje wykorzystanie chloroformu w przygotowaniu polimerów do zaawansowanych zastosowań chromatograficznych, ilustrując jego wszechstronność w metodologiach analitycznych (Shan G et al., 2024).
Opakowanie
Butelka M na rozpuszczalniki
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Radovan Spurny et al.
The Journal of biological chemistry, 288(12), 8355-8364 (2013-02-01)
Pentameric ligand-gated ion channels (pLGICs), such as nicotinic acetylcholine, glycine, γ-aminobutyric acid GABA(A/C) receptors, and the Gloeobacter violaceus ligand-gated ion channel (GLIC), are receptors that contain multiple allosteric binding sites for a variety of therapeutics, including general anesthetics. Here, we
Dominique Bergonier et al.
Veterinary research, 45, 97-97 (2014-10-16)
Staphylococcus aureus is one of the main etiological agents of mastitis in ruminants. In the present retrospective study, we evaluated the potential interest of a previously described automated multiple loci Variable Number of Tandem Repeats (VNTR) Assay (MLVA) comprising 16
Philip Jermann et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(33), E3415-E3421 (2014-08-06)
Trimethylation of histone H3 at lysine 27 (H3K27me3) is a chromatin mark associated with Polycomb-mediated gene repression. Despite its critical role in development, it remains largely unclear how this mark is targeted to defined loci in mammalian cells. Here, we
Mette Bohl et al.
The American journal of clinical nutrition, 101(4), 870-878 (2015-04-04)
Abdominal obesity and exaggerated postprandial lipemia are independent risk factors for cardiovascular disease (CVD) and mortality, and both are affected by dietary behavior. We investigated whether dietary supplementation with whey protein and medium-chain saturated fatty acids (MC-SFAs) improved postprandial lipid
Kuan Sun et al.
Nature communications, 6, 6013-6013 (2015-01-15)
Solution-processed organic photovoltaic cells (OPVs) hold great promise to enable roll-to-roll printing of environmentally friendly, mechanically flexible and cost-effective photovoltaic devices. Nevertheless, many high-performing systems show best power conversion efficiencies (PCEs) with a thin active layer (thickness is ~100 nm) that