Key Documents
132950
Chloroform
ReagentPlus®, ≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
Synonim(y):
Methylidyne trichloride, Trichloromethane
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
4.1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
160 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99.8%
Postać
liquid
zawiera
0.5-1.0% ethanol as stabilizer
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
zanieczyszczenia
≤0.03% (water)
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.445 (lit.)
tw
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
gęstość
1.48 g/mL at 25 °C
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Klucz InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Liver,Kidney, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash