Merck
726664
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-α,4-Dimethylbenzylamine
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Synonim(y):
(+)-1-(4-Methylphenyl)ethylamine, (+)-1-(p-Tolyl)ethylamine, (+)-p-Methyl-α-phenylethylamine, (R)-1-(4-Methylphenyl)ethylamine, (R)-1-(p-Methylphenyl)ethylamine, (R)-1-(p-Tolyl)ethanamine, (R)-4-Tolylethylamine, [(R)-(+)-1-(4-Methylphenyl)ethyl]amine
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4CH(CH3)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.21
Beilstein:
3195425
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
produced by BASF
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
czystość optyczna
enantiomeric excess: ≥98.5
współczynnik refrakcji
n20/D 1.521 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
gęstość
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
C[C@@H](N)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H13N/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10/h3-6,8H,10H2,1-2H3/t8-/m1/s1
Klucz InChI
UZDDXUMOXKDXNE-MRVPVSSYSA-N
Opis ogólny
(R)-(+)-α,4-Dimethylbenzylamine is a chiral amine.
Zastosowanie
(R)-(+)-α,4-Dimethylbenzylamine reacts with 1,5-difluoro-2,4-dinitrobenzene (DFDNB) to form a chiral derivative reagent(CDR) via substitution of one fluorine atom.
Informacje prawne
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of dinitrophenyl-l-Pro-N-hydroxysuccinimide ester and four new variants of Sanger's reagent having chiral amines and their application for enantioresolution of mexiletine using reversed-phase high-performance liquid chromatography.
Bhushan R and Tanwar S.
Journal of Chromatography A, 1216(30), 5769-5773 (2009)
ChiPros Chiral Amines
Aldrich Chemfiles, 11(1) null
Produkty
Chiral amines play an important role in stereoselective organic synthesis. They are used directly as resolving agents, building blocks, or chiral auxiliaries.
Chiralne aminy odgrywają ważną rolę w stereoselektywnej syntezie organicznej. Są one stosowane bezpośrednio jako środki rozdzielające, bloki budulcowe lub chiralne środki pomocnicze.