Merck
726842
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-4-Methoxy-α-methylbenzylamine
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Synonim(y):
(R)-(+)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H13NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.21
Beilstein:
2413029
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
produced by BASF
Poziom jakości
Próba
≥98.5% (GC)
99%
Postać
liquid
czystość optyczna
enantiomeric excess: ≥98.5%
gęstość
1.024 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)[C@@H](C)N
InChI
1S/C9H13NO/c1-7(10)8-3-5-9(11-2)6-4-8/h3-7H,10H2,1-2H3/t7-/m1/s1
Klucz InChI
JTDGKQNNPKXKII-SSDOTTSWSA-N
Zastosowanie
(R)-(+)-4-Methoxy-α-methylbenzylamine can be used as a reactant to prepare:
  • Enantiopure stereoisomers of hemicryptophanes, which are used for the recognition of glucopyranosides.
  • Bicyclic Geissman-Waiss lactone via intramolecular ring-closure reaction of the diastereomeric mixture of sulfonium salts.
  • N-[(1R)-1-(4-Methoxyphenyl)ethyl]-N′-methylthiourea by reacting with methyl isothiocyanate.
Informacje prawne
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yohan Park et al.
Archives of pharmacal research, 35(8), 1393-1401 (2012-09-04)
Thirty two thiourea derivatives were prepared and their agonistic activities on the retinoic acid receptor-related orphan receptor α (RORα) were evaluated. The replacement of the 3-allyl-2-imino-thiazolidin-4-one moiety of the lead compound CGP52608 (1) with various functional group substituted aromatic rings
Produkty
Chiralne aminy odgrywają ważną rolę w stereoselektywnej syntezie organicznej. Są one stosowane bezpośrednio jako środki rozdzielające, bloki budulcowe lub chiralne środki pomocnicze.
Chiral amines play an important role in stereoselective organic synthesis. They are used directly as resolving agents, building blocks, or chiral auxiliaries.