Merck
723193
Sigma-Aldrich
Pentaerythritol tetrakis(2-bromoisobutyrate)
97%
Synonim(y):
4f-BiB, Tetrafunctional initiator, Tetrakis(2-bromoisobutyryloxymethyl)methane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H32Br4O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
732.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
Formularz
solid
mp
130-134 °C
ciąg SMILES
CC(C)(Br)C(=O)OCC(COC(=O)C(C)(C)Br)(COC(=O)C(C)(C)Br)COC(=O)C(C)(C)Br
InChI
1S/C21H32Br4O8/c1-17(2,22)13(26)30-9-21(10-31-14(27)18(3,4)23,11-32-15(28)19(5,6)24)12-33-16(29)20(7,8)25/h9-12H2,1-8H3
Klucz InChI
QEVWEWLNSORHNP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP) initiator for the creation of tetrafunctional polymers.
Polymerization will occur at four sites creating a four-arm star polymer.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Akira Matsumoto et al.
Journal of biomaterials science. Polymer edition, 28(10-12), 1000-1009 (2017-04-11)
A tertiary branched poly(N-isopropylacrylamide) with controlled molecular weight, distribution and the end amino-functionalization (tetra-PNIPAAm-NH
Coessens, V.; Pintauer, T.; Matyjaszewski, K.
Progress in Polymer Science, 26, 337-337 (2001)
Atom transfer radical polymerization.
K Matyjaszewski et al.
Chemical reviews, 101(9), 2921-2990 (2001-12-26)
Produkty
Atom transfer radical polymerization (ATRP) has emerged as one of the most successful synthetic techniques for the preparation of polymers with predetermined molecular weights, narrow molecular weight distributions, and high degrees of chain end functionalities.
ATRP polymerization, chain transfer agent, living polymerization, functional telechelic polymers
Find how atom transfer radical polymerization (ATRP) tools can be used for the synthesis of well-defined functionalized polymers.
ATRP jest skuteczną metodą precyzyjnej syntezy polimerów o kontrolowanej masie cząsteczkowej i wysokiej funkcjonalności końca łańcucha.
Zobacz wszystko
Protokoły
Polimeryzacja za pomocą procedur ATRP zademonstrowana przez grupę badawczą prof. Dave'a Haddletona z University of Warwick.
Sigma-Aldrich presents an article about the typical procedures for polymerizing via ATRP, which demonstrates that in the following two procedures describe two ATRP polymerization reactions as performed by Prof. Dave Hadddleton′s research group at the University of Warwick.