Kluczowe dokumenty
20990
Cesium fluoride
purum p.a., ≥98.0%
Synonim(y):
NSC 84270
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
purum p.a.
Próba
≥98.0%
mp
682 °C (lit.)
gęstość
4.115 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
ślady kationów
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤300 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
ciąg SMILES
[F-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.FH/h;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
XJHCXCQVJFPJIK-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
- Preparation of building blocks for synthesis of fluoroallylic compounds
- Synthesis of alcohols via hydrolysis of alkyl silyl ethers at neutral pH in buffered mixed organic-aqueous solutions
- Nucleophilic fluorination of alkynyliodonium salts to form fluorovinylic compounds
- Nucleophilic aromatic substitution (SNAr) reactions
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Organy docelowe
Kidney,Adrenal gland
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?