Merck
466212
Sigma-Aldrich
1,1,2-Trichloroethane
contains ≤3% 2-propanol as stabilizer, 97%
Synonim(y):
β-Trichloroethane, Vinyltrichloride
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2CHCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.40
Beilstein:
1731726
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
zawiera
≤3% 2-propanol as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.471 (lit.)
bp
110-115 °C (lit.)
gęstość
1.435 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
ClCC(Cl)Cl
InChI
1S/C2H3Cl3/c3-1-2(4)5/h2H,1H2
Klucz InChI
UBOXGVDOUJQMTN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1,1,2-Trichloroethane (1,1,2-TCA), a chlorinated aliphatic hydrocarbon, is a common groundwater pollutant. Microbial detoxification of 1,1,2-TCA has been studied. Ni supported on mesoporous silica (SBA-16) catalyzed hydrodechlorination of 1,1,2-trichloroethane has been reported. Rotational isomers of 1,1,2-trichloroethane in the gaseous and liquid states have been investigated by the infrared absorption spectra.
Zastosowanie
  • Advanced Material Development: Research into the synthesis of UiO-66 3D photonic crystals highlights the use of 1,1,2-Trichloroethane in the creation of new materials for efficient vapor detection, supporting advancements in sensor technology (Wang et al., 2022).
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Single-step preparation of Ni catalysts supported on mesoporous silicas (SBA-15 and SBA-16) and the effect of pore structure on the selective hydrodechlorination of 1, 1, 2-trichloroethane to VCM.
Park Y, et al.
Catalysis Today, 97(2), 195-203 (2004)
Infrared Absorption Investigation on the Rotational Isomerism of 1, 1, 2-Trichloroethane.
Kuratani K and Mizushima S-I.
J. Chem. Phys. , 22(8), 1403-1405 (1954)
Siyan Zhao et al.
PloS one, 10(3), e0119507-e0119507 (2015-04-04)
1,1,2-trichloroethane (1,1,2-TCA) has become a common groundwater pollutant due to historically extensive utilization, improper disposal, as well as from incomplete dechlorination of 1,1,2,2-tetrachloroethane. Currently, limited information is available on microbial detoxification of 1,1,2-TCA. Desulfitobacterium sp. strain PR, which was isolated
Michio M Matsushita et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(36), 12450-12451 (2005-09-08)
A bromide salt of a TTF-based cross-cyclophane-type donor displayed characteristic nonlinear voltage-biased conductivity. As the applied voltage was increased, the passing current was enhanced abruptly at 54 kV.cm-1, exhibiting hysteretic behavior. X-ray analysis of the current-induced low-resistance state of the
Robert Zaleśny et al.
Journal of molecular modeling, 13(6-7), 785-791 (2007-04-18)
The UV-Vis spectra of series of polymethylmethacrylate (PMMA) copolymers with attached trans-azobenzene derivatives were measured in 1,1,2-trichloroethane. In order to gain some insight into the recorded spectra, the quantum chemical calculations were performed for the substituted azobenzenes using both configuration
Protokoły
US EPA Method TO-17: GC Analysis of Volatiles on VOCOL® after Collection/Desorption using Air Toxics Tube