Kluczowe dokumenty
255718
Cesium fluoride
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
NSC 84270
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
solid
zanieczyszczenia
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
682 °C (lit.)
rozpuszczalność
methanol: slightly soluble(lit.)
pyridine: insoluble(lit.)
gęstość
4.115 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[F-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.FH/h;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
XJHCXCQVJFPJIK-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
- Preparation of building blocks for synthesis of fluoroallylic compounds
- Synthesis of alcohols via hydrolysis of alkyl silyl ethers at neutral pH in buffered mixed organic-aqueous solutions
- Nucleophilic fluorination of alkynyliodonium salts to form fluorovinylic compounds
- Nucleophilic aromatic substitution (SNAr) reactions
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Organy docelowe
Kidney,Adrenal gland
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.