Key Documents
203440
Indium(III) chloride
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Indium trichloride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.999% trace metals basis
Postać
powder or flakes (or chunks)
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: indium
zanieczyszczenia
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
gęstość
3.46 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[In](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.In/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
PSCMQHVBLHHWTO-UHFFFAOYSA-K
Opis ogólny
Zastosowanie
- As a catalyst for the preparation of 1,3-dithiolanes from aldehydes and ketones.
- For acylation of phenols, thiols, alcohols, and amines.
- As a precursor to fabricate Indium tin oxide(ITO) thin films for dye-sensitized solar cells.
- To prepare solution-processed oxide semiconductor thin-film transistors (OS TFTs) that can be used in display devices.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Solwotermalna synteza nanocząstek: zastosowania od nanoobwodów i obwodów nanooptycznych do nanomagnetyki i biotechnologii.
Solvothermal synthesis is a method for preparing a variety of materials such as metals, semiconductors, ceramics, and polymers.
Spectral conversion for solar cells is an emerging concept in the field of photovoltaics, and it has the potential to increase significantly the efficiency of solar cells. Lanthanide ions are ideal candidates for spectral conversion, due to their high luminescence efficiencies and rich energy level structure that allows for great flexibility in the upconversion and downconversion of photons in a wide spectral region (NIR-VIS-UV).
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.