Key Documents
429414
Indium(III) chloride
anhydrous, powder, ≥99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Trichloroindigane, Indium trichloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
anhydrous
Próba
≥99.999% trace metals basis
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: indium
zanieczyszczenia
<100 ppm H2O
gęstość
3.46 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[In](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.In/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
PSCMQHVBLHHWTO-UHFFFAOYSA-K
Opis ogólny
Zastosowanie
- Indolylindolines through self-addition of indoles.
- Vinyl indoles from unfunctionalized indoles and vinyl azides.
- Variety of cycloadducts through the reaction of olefinic acetals with isoprene and cyclopentadiene.
- N-tosylimines through a condensation reaction of aldehydes with p-toluenesulfonamide.
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Spectral conversion for solar cells is an emerging concept in the field of photovoltaics, and it has the potential to increase significantly the efficiency of solar cells. Lanthanide ions are ideal candidates for spectral conversion, due to their high luminescence efficiencies and rich energy level structure that allows for great flexibility in the upconversion and downconversion of photons in a wide spectral region (NIR-VIS-UV).
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
Powiązane treści
We offer a complete line of the highest purity inorganic salts and materials for the micro and nanoelectronics market.