Merck
633089
Sigma-Aldrich
trans-N,N′-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
97%
Synonim(y):
N,N′-Dimethyl-trans-1,2-cyclohexanediamine, rel-(1R,2R)-N1,N2-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, trans-1,2-Bis(methylamino)cyclohexane, trans-N,N′-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, trans-N,N′-Dimethyl-1,2-diaminocyclohexane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H18N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.472 (lit.)
bp
78-80 °C/18 mmHg (lit.)
gęstość
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CN[C@@H]1CCCC[C@H]1NC
InChI
1S/C8H18N2/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h7-10H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-/m1/s1
Klucz InChI
JRHPOFJADXHYBR-HTQZYQBOSA-N
Opis ogólny
trans-N,N′-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine is a ligand used to promote N-alkenylation and N-alkylation reactions of amides.
Zastosowanie
trans-N,N′-dimethylcyclohexane-1,2-diamine can be used as a ligand in the synthesis of the following products via copper catalyzed C-N coupling reactions:
  • vinylsulfoximines obtained from NH sulfoximes and vinyl bromides
  • N-arylpyridones obtained via reaction between 2-substituted pyridines and aryl halides
  • N-aryl amines obtained via reaction between amines and aryl iodides/aryl bromides
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
"An improved Ullmann?Ukita?Buchwald?Li conditions for CuI-catalyzed coupling reaction of 2-pyridones with aryl halides"
Tetrahedron, 61(11), 2931-2939 (2005)
"A General Copper-Promoted Coupling of Sulfoximines with Vinyl Bromides"
Dehli.RJ and Bolm C
Advanced Synthesis & Catalysis, 347(2-3), 239-242 (2005)
"Cu-catalyzed Goldberg and Ullmann reactions of aryl halides using chelating N-and O-based ligands"
Altman AR and Buchwald LS
Nature Protocols, 2(10), 2474-2479 (2007)