Kluczowe dokumenty
671274
(R,R)-(−)-N,N′-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
(R,R)-(−)-N,N′-Dimethyl-1,2-diaminocyclohexane, trans-1,2-Bis(methylamino)cyclohexane
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥97.0% (GC)
aktywność optyczna
[α]/D -145±5°, c = 4.47 in chloroform
mp
39-44 °C
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN[C@@H]1CCCC[C@H]1NC
InChI
1S/C8H18N2/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h7-10H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-/m1/s1
Klucz InChI
JRHPOFJADXHYBR-HTQZYQBOSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Jako ligand w preparatyce 4H-benzo[f]imidazo[1,4]diazepin-6-onu poprzez wieloskładnikową reakcję sprzęgania Ullmanna.
- W jednym z kluczowych etapów syntezy trójcyklicznych modulatorów γ-sekretazy.
- Przygotowanie chiralnego fluorowego proligandu diamino-diolowego, który jest wykorzystywany w syntezie kompleksów cyrkonu z metalami, mających zastosowanie jako katalizatory w polimeryzacji 1-heksenu.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?