Merck
682675
Sigma-Aldrich
2-Isobutyrylcyclohexanone
96%
Synonim(y):
2-(2-Methyl-1-oxopropyl)cyclohexanone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: ligand
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5006
gęstość
1.0076 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
CC(C)C(=O)C1CCCCC1=O
InChI
1S/C10H16O2/c1-7(2)10(12)8-5-3-4-6-9(8)11/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
PFOYYSGBGILOQZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
219.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
104.4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhiyu Jia et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 53(42), 11298-11301 (2014-09-10)
The α-arylation of carbonyl compounds is generally accomplished under basic conditions, both under metal catalysis and via aryl transfer from the diaryl λ(3)-iodanes. Here, we describe an alternative metal-free α-arylation using ArI(O2CCF3)2 as the source of a 2-iodoaryl group. The
Produkty
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.