Merck
545090
Sigma-Aldrich
Europium(III) acetate hydrate
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Wodzian octanu europu
About This Item
Wzór liniowy:
Eu(CH3CO2)3 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
329.10 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
powder and chunks
przydatność reakcji
core: europium
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
O.CC(=O)O[Eu](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.Eu.H2O/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;;+3;/p-3
Klucz InChI
JGJIXMFWDPQYRL-UHFFFAOYSA-K
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Advanced Inorganic Materials for Solid State Lighting
Trzy podejścia generują białe światło, w tym konwersję w dół opartą na diodach LED do szerszych zastosowań.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
545090-10G4061832568249
545090-1G4061826706312