Merck
751499
Sigma-Aldrich
Europium(II) iodide
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Europium diiodide, Europium iodide
About This Item
Wzór liniowy:
EuI2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
405.77
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
linia produktu
AnhydroBeads
Poziom jakości
Próba
99.999% trace metals basis
Postać
beads
zanieczyszczenia
≤15.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
wielkość cząstki
−10 mesh
ciąg SMILES
I[Eu]I
InChI
1S/Eu.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
Klucz InChI
DPYXWFUVSMSNNV-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Europium Bromide is a ferromagnetic material that can be used in the synthesis of bromide salt.
Informacje prawne
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Krings, M.;
Chemistry of Materials, 23, 1694-1694 (2011)
Gautam Gundiah et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 65(Pt 11), i76-i77 (2009-01-01)
Single crystals of Ba(0.96)Eu(0.04)BrI (barium europium bromide iodide) were grown by the Bridgman technique. The title compound adopts the ordered PbCl(2) structure [Braekken (1932 ▶). Z. Kristallogr.83, 222-282]. All atoms occupy the fourfold special positions (4c, site symmetry m) of
Cordier, Stephane; et al.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 619, 621-627 (1993)
Sanchez, J.P.; et al.
Inorganic Chemistry, 24, 408-415 (1985)
Produkty
Trzy podejścia generują białe światło, w tym konwersję w dół opartą na diodach LED do szerszych zastosowań.
Advanced Inorganic Materials for Solid State Lighting
Spectral conversion for solar cells is an emerging concept in the field of photovoltaics, and it has the potential to increase significantly the efficiency of solar cells. Lanthanide ions are ideal candidates for spectral conversion, due to their high luminescence efficiencies and rich energy level structure that allows for great flexibility in the upconversion and downconversion of photons in a wide spectral region (NIR-VIS-UV).