Merck
449822
Sigma-Aldrich
Lanthanum(III) bromide
AnhydroBeads, −10 mesh, ≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Lanthanum bromide, Lanthanum tribromide
About This Item
Wzór liniowy:
LaBr3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
378.62
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for synthesis
synthesis grade
Poziom jakości
linia produktu
AnhydroBeads
Próba
≥99.99% trace metals basis
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: lanthanum
zanieczyszczenia
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
wielkość cząstki
−10 mesh
mp
783 °C (lit.)
gęstość
5.06 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Br[La](Br)Br
InChI
1S/3BrH.La/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
XKUYOJZZLGFZTC-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
Applied in solid state synthesis of CsNaLa6Br14N2 and La3Br6N which contain rare bitetrahedral structural units.
Cechy i korzyści
Applied in solid state synthesis of CsNaLa6Br14N2 and La3Br6N which contain rare bitetrahedral structural units.
Informacje prawne
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Lulei, M.
Inorganic Chemistry, 37, 777-777 (1998)