Merck
703559
SAFC
Lanthanum(III) chloride bis(lithium chloride) complex solution
0.6 M in THF
Synonim(y):
Lanthanum trichloride lithium chloride complex
About This Item
Wzór liniowy:
LaCl3 · 2LiCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: lanthanum
stężenie
0.6 M in THF
16 % (w/w)
gęstość
1.05 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Li]Cl.[Li]Cl.Cl[La](Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.La.2Li/h5*1H;;;/q;;;;;+3;2*+1/p-5
Klucz InChI
YSKOYVQYUJUXCN-UHFFFAOYSA-I
Zastosowanie
Selective 1,2-Additions with LaCl3•2LiCl
  • Mediates Grignard additions
  • Reagent for metal exchange reactions
  • Promoter for the addition of organometallic compounds to sterically hindered, enolizable or α,β-unsaturated ketones or imines
Informacje prawne
Product of Albemarle US Inc
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
62.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
17 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
While the 1,2-addition of Grignard reagents to ketones is undoubtedly a powerful transformation, oftentimes selectivity issues arising from competitive alpha-deprotonation detract from the use of these reagents.
Transformative reagents for selective metalation, deprotonation and nucleophilic additions have allowed for unprecedented selective converstions to reactive intermediates within a molecule which contains sensative functionalities under mild reactions.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning New Reagents for Selective Metalation, Deprotonation, and 1,2-Additions.