Key Documents
203521
Lanthanum(III) chloride heptahydrate
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Lanthanum trichloride heptahydrate, Lanthanum(3+) trichloride heptahydrate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.999% trace metals basis
Postać
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: lanthanum
zanieczyszczenia
≤15.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
91 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.Cl[La](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.La.7H2O/h3*1H;;7*1H2/q;;;+3;;;;;;;/p-3
Klucz InChI
FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
Opis ogólny
Zastosowanie
- Solvent-free preparation of substituted alkenes via Knoevenagel condensation.
- One-pot synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones.
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
The rare earth elements impact nearly everyone in the world. All of the people living in advanced technological countries and almost all those living in third world countries utilize the rare earths in their everyday living—the car that one drives (gasoline is refined from oil using rare earth catalysts and catalytic converters reduce the polluting emissions from the automotive exhaust), watching the news on TV (the red and green colors in TV screens), the telephones and computers we use to communicate (the permanent magnets in speakers and disc drives), just to name a few examples.