Key Documents
325767
Lanthanum(III) carbonate hydrate
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Fosrenol, Lanthanum(3+) tricarbonate hydrate
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.9% trace metals basis
Postać
powder
skład
Degree of hydration, 2-5
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: lanthanum
zanieczyszczenia
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
ciąg SMILES
O.[La+3].[La+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/3CH2O3.2La.H2O/c3*2-1(3)4;;;/h3*(H2,2,3,4);;;1H2/q;;;2*+3;/p-6
Klucz InChI
AFCUGQOTNCVYSW-UHFFFAOYSA-H
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.