Merck
665193
Sigma-Aldrich
Lanthanum(III) isopropoxide
98%
Synonim(y):
Lanthanum isopropylate, Lanthanum(III) tri-isopropoxide, Tris(isopropoxy)lanthanum(III)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H21LaO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
solid
przydatność reakcji
core: lanthanum
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
CC(C)O[La](OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/3C3H7O.La/c3*1-3(2)4;/h3*3H,1-2H3;/q3*-1;+3
Klucz InChI
SORGMJIXNUWMMR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Complex with an (S,S)-phenyl-linked-binaphthol which promotes a catalytic 1,4-addition of malonate to cyclic and acyclic enones. Co-catalyst with CuF-triphenylphosphine in a general catalytic allylation of ketoimines.
In many asymmetric catalysis applications, glove box and Schlenk techniques should be employed to prevent exposure of the rare earth catalyst to air and moisture, which can be detrimental to the reaction outcome. Solutions of the catalyst should be made using anhydrous solvents and used shortly after preparation.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Tetrahedron Letters, 48, 2815-2815 (2007)
Reiko Wada et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(23), 7687-7691 (2006-06-08)
A general catalytic allylation of simple ketoimines was developed using 1 mol % of CuF.3PPh(3) as catalyst, 1.5 mol % of La(O(i)Pr)(3) as the cocatalyst, and stable and nontoxic allylboronic acid pinacol ester as the nucleophile. This reaction constituted a