Kluczowe dokumenty
665916
Yttrium(III) tris(isopropoxide)
Synonim(y):
2-Propanol yttrium(III) salt, Isopropyl alcohol yttrium(III) salt, Tris(isopropoxy) yttrium(III)
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: yttrium
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
CC(C)O[Y](OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/3C3H7O.Y/c3*1-3(2)4;/h3*3H,1-2H3;/q3*-1;+3
Klucz InChI
PYLIDHFYDYRZSC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Stereoselective conjugate addition reactions
- Ring-opening polymerizations
- Generation of reactive enolates by enantioselective protonation reactions
- Cyano-phosphorylation of enone and allylic substitution
- Synthesis of nanocomposites
Reactant for the preparation of flat HfO2 films
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Spectral conversion for solar cells is an emerging concept in the field of photovoltaics, and it has the potential to increase significantly the efficiency of solar cells. Lanthanide ions are ideal candidates for spectral conversion, due to their high luminescence efficiencies and rich energy level structure that allows for great flexibility in the upconversion and downconversion of photons in a wide spectral region (NIR-VIS-UV).