Merck
524522
Sigma-Aldrich
Tris(butylcyclopentadienyl)yttrium(III)
99.9% trace metals basis
About This Item
Wzór liniowy:
Y(C5H4CH2(CH2)2CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
452.50
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
Postać
liquid
przydatność reakcji
core: yttrium
reagent type: catalyst
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5685 (lit.)
gęstość
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Y].CCCC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CCCC[C]2[CH][CH][CH][CH]2.CCCC[C]3[CH][CH][CH][CH]3
InChI
1S/3C9H13.Y/c3*1-2-3-6-9-7-4-5-8-9;/h3*4-5,7-8H,2-3,6H2,1H3;
Klucz InChI
VPFJVCJZOKOCHT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Atomic number of base material: 39 Yttrium
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Water-react 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
134.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
57 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.