Merck
510661
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) butoxide solution
0.5 M in toluene, ≥99.9% trace metals basis
About This Item
Wzór liniowy:
Y(OC4H9)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
≥99.9% trace metals basis
Postać
liquid
przydatność reakcji
core: yttrium
reagent type: catalyst
stężenie
0.5 M in toluene
współczynnik refrakcji
n20/D 1.495
tw
109 °C
gęstość
0.9 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCCCO[Y](OCCCC)OCCCC
InChI
1S/3C4H9O.Y/c3*1-2-3-4-5;/h3*2-4H2,1H3;/q3*-1;+3
Klucz InChI
PCOPFSXTYFFNIG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Precursor to composite film electrode for solid oxide fuel cells.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
46.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
8 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)