Kluczowe dokumenty
553123
Tetrakis(ethylmethylamido)hafnium(IV)
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
TEMAH, Tetrakis(ethylmethylamino)hafnium(IV)
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99.99% trace metals basis
Postać
liquid
przydatność reakcji
core: hafnium
zanieczyszczenia
Purity excludes ~2000 ppm Zirconium
tw
78 °C/0.01 mmHg (lit.)
mp
<-50 °C
gęstość
1.324 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCN(C)[Hf](N(C)CC)(N(C)CC)N(C)CC
InChI
1S/4C3H8N.Hf/c4*1-3-4-2;/h4*3H2,1-2H3;/q4*-1;+4
Klucz InChI
NPEOKFBCHNGLJD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
TEMAH is ideal for ALD because of its low boiling point and its reactivity with water and ozone. Most importantly, its adsorption is self-limiting on a number of substrates including glass, indium-tin oxide(ITO), and Si(100). Researchers have also used it to deposit thin films ofHfO2 on 2D materials, like MoS2.
TEMAH is also useful precursor in the synthesis of ferroelectric hafnium zirconium oxide and Hf1-xZrxO2 thin films on MoS2 phototransistors. Researchers have also deposited thin films of hafnium nitride (Hf3N4) by ALD alternatively pulsing TEMAH and ammonia.
Cechy i korzyści
- Thermally stable.
- It has sufficient volatility and is suitable for use in vapor deposition.
- Completely self-limiting surface reactions.
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.