Key Documents
469858
Tetrakis(dimethylamido)titanium(IV)
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
TDMAT, Tetrakis(dimethylamino)titanium(IV)
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.999% trace metals basis
Postać
liquid
przydatność reakcji
core: titanium
tw
50 °C/0.5 mmHg (lit.)
gęstość
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN(C)[Ti](N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/4C2H6N.Ti/c4*1-3-2;/h4*1-2H3;/q4*-1;+4
Klucz InChI
MNWRORMXBIWXCI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-22.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-30 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Titanium dioxide (TiO2) is an important n-type semiconducting material that shows interesting characteristics such as photoswitchable surface wettability, high photocatalytic activity, bistable electrical resistance states and high electron drift mobility.
Since the demonstration of the first practical solar cell 60 years ago, research on novel materials, improved solar cell design and structure, and innovative manufacturing processes have all contributed to a continuous increase in the efficiency of photovoltaic (PV) devices.
A Review of Mesoporous TiO2 Thin Films
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.