Kluczowe dokumenty
262072
Lanthanum(III) chloride heptahydrate
ACS reagent
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
Próba
64.5-70.0% (ACS specification)
Formularz
crystals
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: lanthanum
zanieczyszczenia
≤0.01% insolubles
mp
91 °C (dec.) (lit.)
ślady kationów
Ca: ≤0.001%
Mg: ≤0.001%
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.Cl[La](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.La.7H2O/h3*1H;;7*1H2/q;;;+3;;;;;;;/p-3
Klucz InChI
FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- In the preparation of a series of 1H-indole-2,3-diones from anilines and oxalic acid under microwave-assisted solvent-free conditions.
- In the Knoevenagel condensation to preparation of substituted alkenes under solvent free condition.
- In the synthesis of highly functionalized piperidine derivatives by condensing 1,3-dicarbonyl compounds with aniline and aromatic aldehydes.
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?